(S)-tert-Butyl 2-carbamothioylpyrrolidine-1-carboxylate 95%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD27116-5G BD27116-250MG
BLDPBD27116-5GEA 509 EUR InStock
BLDPBD27116-5G BLDPBD27116-250MG
(S)-tert-Butyl 2-carbamothioylpyrrolidine-1-carboxylate 95%
(S)-tert-Butyl 2-carbamothioylpyrrolidine-1-carboxylate
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel: C₁₀H₁₈N₂O₂S
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06738835
CAS-Nummer: 101410-18-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge