Methyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-naphthoate 95%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD273736-100MG BD273736-250MG
BLDPBD273736-100MGEA 43 EUR InStock
BLDPBD273736-100MG BLDPBD273736-250MG
Methyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-naphthoate 95%
Methyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-naphthoate
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel: C₁₈H₂₁BO₄
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD17015822
CAS-Nummer: 643094-08-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge