2,2-Pentamethylene-1,3-dioxolane 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD27803-1G BD27803-5G
BLDPBD27803-1GEA 48 EUR InStock
BLDPBD27803-1G BLDPBD27803-5G
2,2-Pentamethylene-1,3-dioxolane 97%
2,2-Pentamethylene-1,3-dioxolane
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₈H₁₄O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005409
CAS-Nummer: 177-10-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge