Ethyl 5-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD281239-250MG BD281239-100MG
BLDPBD281239-250MGEA 81 EUR InStock
BLDPBD281239-250MG BLDPBD281239-100MG
Ethyl 5-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate 97%
Ethyl 5-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₉H₈BrN₃O₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD26518651
CAS-Nummer: 1436686-17-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge