tert-Butyl (5-bromopyridin-3-yl)carbamate 95%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD28495-10G BD28495-100G
BLDPBD28495-10GEA 112 EUR InStock
BLDPBD28495-10G BLDPBD28495-100G
tert-Butyl (5-bromopyridin-3-yl)carbamate 95%
tert-Butyl (5-bromopyridin-3-yl)carbamate
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₁₀H₁₃BrN₂O₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07367900
CAS-Nummer: 361550-43-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge