3-(2-Chloropyrimidin-4-yl)-1-methyl-1H-indole 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD291427-25G BD291427-10G
BLDPBD291427-25GEA 49 EUR InStock
BLDPBD291427-25G BLDPBD291427-10G
3-(2-Chloropyrimidin-4-yl)-1-methyl-1H-indole 98%
3-(2-Chloropyrimidin-4-yl)-1-methyl-1H-indole
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₁₃H₁₀ClN₃
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD26397861
CAS-Nummer: 1032452-86-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge