(1R,2R)-trans-2-(Boc-amino)cyclohexanol Hydrochlorid 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD292919-250MG BD292919-10G
BLDPBD292919-250MGEA 18 EUR InStock
BLDPBD292919-250MG BLDPBD292919-10G
(1R,2R)-trans-2-(Boc-amino)cyclohexanol Hydrochlorid 97%
(1R,2R)-trans-2-(Boc-amino)cyclohexanol Hydrochlorid
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel: C₁₁H₂₁NO₃
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11656036
CAS-Nummer: 155975-19-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge