2-Acetyl-6-methylpyridin 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD29436-1G BD29436-5G
BLDPBD29436-1GEA 13 EUR InStock
BLDPBD29436-1G BLDPBD29436-5G
2-Acetyl-6-methylpyridin 98%
2-Acetyl-6-methylpyridin
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₈H₉NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06658293
CAS-Nummer: 6940-57-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge