2-(1-(Ethylsulphonyl)azetidin-3-ylidene)acetonitrile 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD295152-1G BD295152-5G
BLDPBD295152-1GEA 8 EUR InStock
BLDPBD295152-1G BLDPBD295152-5G
2-(1-(Ethylsulphonyl)azetidin-3-ylidene)acetonitrile 97%
2-(1-(Ethylsulphonyl)azetidin-3-ylidene)acetonitrile
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₇H₁₀N₂O₂S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22987586
CAS-Nummer: 1187595-85-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge