4,6-Dichloropyridin-3-amine 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD29518-250MG BD29518-5G
BLDPBD29518-250MGEA 24 EUR InStock
BLDPBD29518-250MG BLDPBD29518-5G
4,6-Dichloropyridin-3-amine 97%
4,6-Dichloropyridin-3-amine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₅H₄Cl₂N₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00234054
CAS-Nummer: 7321-93-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge