tert-Butyl 3-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)azetidine-1-carboxylate 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD295184-1G BD295184-250MG
BLDPBD295184-1GEA 197 EUR InStock
BLDPBD295184-1G BLDPBD295184-250MG
tert-Butyl 3-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)azetidine-1-carboxylate 98%
tert-Butyl 3-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)azetidine-1-carboxylate
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel: C₁₁H₁₆BrN₃O₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD17480368
CAS-Nummer: 877399-34-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge