(S)-6-Methoxychroman-3-carboxylic acid 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD297453-250MG BD297453-100MG
BLDPBD297453-250MGEA 767 EUR InStock
BLDPBD297453-250MG BLDPBD297453-100MG
(S)-6-Methoxychroman-3-carboxylic acid 98%
(S)-6-Methoxychroman-3-carboxylic acid
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel: C₁₁H₁₂O₄
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD10696117
CAS-Nummer: 182570-28-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge