Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Boc-Thr-OBzl 98%

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


BD300019-100G BD300019-25G
BLDPBD300019-100GEA 436 EUR InStock
BLDPBD300019-100G BLDPBD300019-25G
Boc-Thr-OBzl 98%
Boc-Thr-OBzl
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C


Formel: C₁₆H₂₃NO₅
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11974981
CAS-Nummer: 33662-26-9
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge