D-tert-Leucin (H-D-Tle-OH) 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD3015-1G BD3015-500G
BLDPBD3015-1GEA 7 EUR InStock
BLDPBD3015-1G BLDPBD3015-500G
D-tert-Leucin (H-D-Tle-OH) 97%
D-tert-Leucin (H-D-Tle-OH)
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formel: C₆H₁₃NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004265
CAS-Nummer: 26782-71-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge