3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-((2-(trimethylsilyl)ethoxy)methyl)-1H-pyrazole 95%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD303297-50MG BD303297-100MG
BLDPBD303297-50MGEA 34 EUR InStock
BLDPBD303297-50MG BLDPBD303297-100MG
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-((2-(trimethylsilyl)ethoxy)methyl)-1H-pyrazole 95%
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-((2-(trimethylsilyl)ethoxy)methyl)-1H-pyrazole
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₁₅H₂₉BN₂O₃Si
MW: 324.29 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD26403372
CAS-Nummer: 1146162-54-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge