2,6-Difluoro-3,5-dimethoxyaniline 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD304761-100MG BD304761-250MG
BLDPBD304761-100MGEA 8 EUR InStock
BLDPBD304761-100MG BLDPBD304761-250MG
2,6-Difluoro-3,5-dimethoxyaniline 97%
2,6-Difluoro-3,5-dimethoxyaniline
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₈H₉F₂NO₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD12973804
CAS-Nummer: 651734-54-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge