2-Cyclopropyl-1H-benzimidazole 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD307457-1G BD307457-10G
BLDPBD307457-1GEA 316 EUR InStock
BLDPBD307457-1G BLDPBD307457-10G
2-Cyclopropyl-1H-benzimidazole 97%
2-Cyclopropyl-1H-benzimidazole
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel: C₁₀H₁₀N₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01859172
CAS-Nummer: 16405-79-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge