4-Bromo-5-chloropyridin-2-amine 95%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD316424-100MG BD316424-1G
BLDPBD316424-100MGEA 16 EUR InStock
BLDPBD316424-100MG BLDPBD316424-1G
4-Bromo-5-chloropyridin-2-amine 95%
4-Bromo-5-chloropyridin-2-amine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₅H₄BrClN₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD15143360
CAS-Nummer: 1187449-01-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge