4-(1-Methyl-4-piperidyl)phenylboronic Acid Pinacol Ester 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD317284-5G BD317284-25G
BLDPBD317284-5GEA 324 EUR InStock
BLDPBD317284-5G BLDPBD317284-25G
4-(1-Methyl-4-piperidyl)phenylboronic Acid Pinacol Ester 98%
4-(1-Methyl-4-piperidyl)phenylboronic Acid Pinacol Ester
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₁₈H₂₈BNO₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD18383496
CAS-Nummer: 1247000-92-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge