Boc-3-nitro-D-phenylalanine 95%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD32117-1G BD32117-5G
BLDPBD32117-1GEA 51 EUR InStock
BLDPBD32117-1G BLDPBD32117-5G
Boc-3-nitro-D-phenylalanine 95%
Boc-3-nitro-D-phenylalanine
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel: C₁₄H₁₈N₂O₆
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01317702
CAS-Nummer: 158741-21-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge