2-Brom-6-nitrophenol 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD3226-5G BD3226-25G
BLDPBD3226-5GEA 7 EUR InStock
BLDPBD3226-5G BLDPBD3226-25G
2-Brom-6-nitrophenol 98%
2-Brom-6-nitrophenol
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₆H₄BrNO₃
MW: 218.01 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02683216
CAS-Nummer: 13073-25-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge