3-Fluoro-5-formylbenzeneboronic acid pinacol ester 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD324898-1G BD324898-100MG
BLDPBD324898-1GEA 176 EUR InStock
BLDPBD324898-1G BLDPBD324898-100MG
3-Fluoro-5-formylbenzeneboronic acid pinacol ester 97%
3-Fluoro-5-formylbenzeneboronic acid pinacol ester
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₁₃H₁₆BFO₃
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD16996301
CAS-Nummer: 1112209-24-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge