3-(4-Nitrophenyl)-1,2,4-oxadiazole 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD326788-5G BD326788-1G
BLDPBD326788-5GEA 319 EUR InStock
BLDPBD326788-5G BLDPBD326788-1G
3-(4-Nitrophenyl)-1,2,4-oxadiazole 98%
3-(4-Nitrophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel: C₈H₅N₃O₃
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00274808
CAS-Nummer: 16013-14-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge