5-Brom-2-hydroxy-3-nitro-4-picolin 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD32744-250MG BD32744-25G
BLDPBD32744-250MGEA 7 EUR InStock
BLDPBD32744-250MG BLDPBD32744-25G
5-Brom-2-hydroxy-3-nitro-4-picolin 98%
5-Brom-2-hydroxy-3-nitro-4-picolin
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₆H₅BrN₂O₃
MW: 233.0200 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06659520
CAS-Nummer: 228410-90-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge