8-Fluoro-4,5-dihydro-1H-azepino[5,4,3-cd]indol-6(3H)-one 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD329639-1G BD329639-10G
BLDPBD329639-1GEA 84 EUR InStock
BLDPBD329639-1G BLDPBD329639-10G
8-Fluoro-4,5-dihydro-1H-azepino[5,4,3-cd]indol-6(3H)-one 97%
8-Fluoro-4,5-dihydro-1H-azepino[5,4,3-cd]indol-6(3H)-one
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₁₁H₉FN₂O
MDL Number: MFCD23381312
CAS-Nummer: 1408282-26-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge