α'-Brom-α,α,α-trifluor-o-xylol 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD33526-25G BD33526-10G
BLDPBD33526-25GEA 21 EUR InStock
BLDPBD33526-25G BLDPBD33526-10G
α'-Brom-α,α,α-trifluor-o-xylol 98%
α'-Brom-α,α,α-trifluor-o-xylol
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₈H₆BrF₃
MW: 239.03 g/mol
Melting Pt: 30
Dichte: 1.57
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00013558
CAS-Nummer: 395-44-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge