3-Brom-2-methoxy-6-methylpyridin 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD34724-100G BD34724-250MG
BLDPBD34724-100GEA 1618 EUR InStock
BLDPBD34724-100G BLDPBD34724-250MG
3-Brom-2-methoxy-6-methylpyridin 98%
3-Bromo-2-methox-6-methylypyridine
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₇H₈BrNO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04112515
CAS-Nummer: 717843-47-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge