Methyl 2-Hydroxycyclopentylcarboxylate 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD35463-25G BD35463-1G
BLDPBD35463-25GEA 483 EUR InStock
BLDPBD35463-25G BLDPBD35463-1G
Methyl 2-Hydroxycyclopentylcarboxylate 98%
Methyl 2-Hydroxycyclopentylcarboxylate
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel: C₇H₁₂O₃
MW: 144.168 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04972392
CAS-Nummer: 90085-05-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge