1-(6-Methylpyridin-3-yl)-2-(4-(methylsulphonyl)phenyl)ethanone 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD41468-25G BD41468-1G
BLDPBD41468-25GEA 203 EUR InStock
BLDPBD41468-25G BLDPBD41468-1G
1-(6-Methylpyridin-3-yl)-2-(4-(methylsulphonyl)phenyl)ethanone 97%
1-(6-Methylpyridin-3-yl)-2-(4-(methylsulphonyl)phenyl)ethanone
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₁₅H₁₅NO₃S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11110696
CAS-Nummer: 221615-75-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge