2-Brom-m-xylol 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD41810-10G BD41810-500G
BLDPBD41810-10GEA 8 EUR InStock
BLDPBD41810-10G BLDPBD41810-500G
2-Brom-m-xylol 98%
2-Brom-m-xylol
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₈H₉Br
MW: 185.06 g/mol
Siedepunkt: 206
Melting Pt: -10
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000075
CAS-Nummer: 576-22-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge