N-Boc-(S)-2,4,5-trifluoro-b-homophenylalanine 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD42364-100MG BD42364-250MG
BLDPBD42364-100MGEA 72 EUR InStock
BLDPBD42364-100MG BLDPBD42364-250MG
N-Boc-(S)-2,4,5-trifluoro-b-homophenylalanine 97%
N-Boc-(S)-2,4,5-trifluoro-b-homophenylalanine
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel: C₁₅H₁₈F₃NO₄
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06659150
CAS-Nummer: 922178-94-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge