5-Chloro-6-(chloromethyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione 95%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD427244-5G BD427244-25G
BLDPBD427244-5GEA 53 EUR InStock
BLDPBD427244-5G BLDPBD427244-25G
5-Chloro-6-(chloromethyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione 95%
5-Chloro-6-(chloromethyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₅H₄Cl₂N₂O₂
MW: 195.00 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01571383
CAS-Nummer: 73742-45-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge