Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(2R,3R)-(-)-2,3-Butandiol 98%

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


BD44576-100G BD44576-10G
BLDPBD44576-100GEA 1529 EUR InStock
BLDPBD44576-100G BLDPBD44576-10G
(2R,3R)-(-)-2,3-Butandiol 98%
(2R,3R)-(-)-2,3-Butandiol
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature


Formel: C₄H₁₀O₂
MW: 90.12 g/mol
Siedepunkt: 175
Melting Pt: 16
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064267
CAS-Nummer: 24347-58-8
Merck Index: 13,01567
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..