10-Bromo-5H-dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD449992-1G BD449992-250MG
BLDPBD449992-1GEA 494 EUR InStock
BLDPBD449992-1G BLDPBD449992-250MG
10-Bromo-5H-dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide 97%
10-Bromo-5H-dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₁₅H₁₁BrN₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12032130
CAS-Nummer: 59690-97-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge