(Ethoxycarbonylmethyl)triphenylphosphoniumbromid 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD46690-5G BD46690-500G
BLDPBD46690-5GEA 7 EUR InStock
BLDPBD46690-5G BLDPBD46690-500G
(Ethoxycarbonylmethyl)triphenylphosphoniumbromid 98%
(Ethoxycarbonylmethyl)triphenylphosphoniumbromid
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₂₂H₂₂BrO₂P
MW: 429.30 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011835
CAS-Nummer: 1530-45-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge