(4-Nitro-1H-pyrazol-1-yl)acetonitrile 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD494609-1G BD494609-25G
BLDPBD494609-1GEA 105 EUR InStock
BLDPBD494609-1G BLDPBD494609-25G
(4-Nitro-1H-pyrazol-1-yl)acetonitrile 97%
(4-Nitro-1H-pyrazol-1-yl)acetonitrile
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel: C₅H₄N₄O₂
MW: 152.11 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04969696
CAS-Nummer: 1001500-47-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge