p-Anisohydrazid 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD5189-25G BD5189-500G
BLDPBD5189-25GEA 19 EUR InStock
BLDPBD5189-25G BLDPBD5189-500G
p-Anisohydrazid 98%
p-Anisohydrazid
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166.18 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017073
CAS-Nummer: 3290-99-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..