1H-1,2,3-Triazole-4,5-dicarboxylic acid 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD52798-100MG BD52798-1G
BLDPBD52798-100MGEA 38 EUR InStock
BLDPBD52798-100MG BLDPBD52798-1G
1H-1,2,3-Triazole-4,5-dicarboxylic acid 97%
1H-1,2,3-Triazole-4,5-dicarboxylic acid
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel: C₄H₃N₃O₄
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005246
CAS-Nummer: 4546-95-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge