1,3-Benzodioxol 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD53746-500G BD53746-1000G
BLDPBD53746-500GEA 47 EUR InStock
BLDPBD53746-500G BLDPBD53746-1000G
1,3-Benzodioxol 98%
1,3-Benzodioxol
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₇H₆O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005818
CAS-Nummer: 274-09-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge