1,3-Phenylendiessigsäure 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD54290-10G BD54290-1G
BLDPBD54290-10GEA 71 EUR InStock
BLDPBD54290-10G BLDPBD54290-1G
1,3-Phenylendiessigsäure 97%
1,3-Phenylendiessigsäure
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004341
CAS-Nummer: 19806-17-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge