2-Chlor-1,4-dibrombenzol 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD54595-100G BD54595-10G
BLDPBD54595-100GEA 117 EUR InStock
BLDPBD54595-100G BLDPBD54595-10G
2-Chlor-1,4-dibrombenzol 98%
2-Chlor-1,4-dibrombenzol
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₆H₃Br₂Cl
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00018094
CAS-Nummer: 3460-24-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge