5-Chloro-6-((2-iminopyrrolidin-1-yl)methyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione hydrochloride 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD566141-5G BD566141-100MG
BLDPBD566141-5GEA 262 EUR InStock
BLDPBD566141-5G BLDPBD566141-100MG
5-Chloro-6-((2-iminopyrrolidin-1-yl)methyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione hydrochloride 98%
5-Chloro-6-((2-iminopyrrolidin-1-yl)methyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione hydrochloride
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₉H₁₂Cl₂N₄O₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01571384
CAS-Nummer: 183204-72-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge