2-(5-Nitropyridin-2-yl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 95%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD571771-10G BD571771-25G
BLDPBD571771-10GEA 1133 EUR InStock
BLDPBD571771-10G BLDPBD571771-25G
2-(5-Nitropyridin-2-yl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 95%
2-(5-Nitropyridin-2-yl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel: C₁₄H₁₃N₃O₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01309003
CAS-Nummer: 416885-42-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge