5-Bromo-2-phenyl-1H-indole 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD58839-5G BD58839-250MG
BLDPBD58839-5GEA 351 EUR InStock
BLDPBD58839-5G BLDPBD58839-250MG
5-Bromo-2-phenyl-1H-indole 97%
5-Bromo-2-phenyl-1H-indole
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₁₄H₁₀BrN
MW: 272.14 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04151729
CAS-Nummer: 83515-06-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge