2-Methyl-1-(o-tolyl)propan-1-one 95%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD593645-100MG BD593645-250MG
BLDPBD593645-100MGEA 105 EUR InStock
BLDPBD593645-100MG BLDPBD593645-250MG
2-Methyl-1-(o-tolyl)propan-1-one 95%
2-Methyl-1-(o-tolyl)propan-1-one
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₁₁H₁₄O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12153366
CAS-Nummer: 2040-21-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge