1-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD59368-25G BD59368-1G
BLDPBD59368-25GEA 812 EUR InStock
BLDPBD59368-25G BLDPBD59368-1G
1-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
1-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel: C₈H₈N₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09743451
CAS-Nummer: 27257-15-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge