2-(1-Hydroxyethyl)pyridin 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD60378-10G BD60378-5G
BLDPBD60378-10GEA 84 EUR InStock
BLDPBD60378-10G BLDPBD60378-5G
2-(1-Hydroxyethyl)pyridin 98%
2-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₇H₉NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06245419
CAS-Nummer: 18728-61-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge