Fmoc-3-amino-4-methoxybenzoic acid 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD604442-250MG BD604442-5G
BLDPBD604442-250MGEA 16 EUR InStock
BLDPBD604442-250MG BLDPBD604442-5G
Fmoc-3-amino-4-methoxybenzoic acid 97%
Fmoc-3-amino-4-methoxybenzoic acid
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel: C₂₃H₁₉NO₅
MW: 389.41 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02682216
CAS-Nummer: 256935-69-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge