3'-Chlor-4'-hydroxyacetophenon 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD6098-5G BD6098-10G
BLDPBD6098-5GEA 141 EUR InStock
BLDPBD6098-5G BLDPBD6098-10G
3'-Chlor-4'-hydroxyacetophenon 98%
3'-Chlor-4'-hydroxyacetophenon
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₈H₇ClO₂
MW: 170.6
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00663621
CAS-Nummer: 2892-29-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge