Methyl-3,5-dihydroxybenzoat 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD6422-1000G BD6422-500G
BLDPBD6422-1000GEA 284 EUR InStock
BLDPBD6422-1000G BLDPBD6422-500G
Methyl-3,5-dihydroxybenzoat 98%
Methyl-3,5-dihydroxybenzoat
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₈H₈O₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002289
CAS-Nummer: 2150-44-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge